Learn More
YSI™ Kit für DO-Kappenmembran
DO Cap Membrane Kit for use with probes and electrodes.
69.85 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11938886
|
YSI™
059880 |
Gerät: 85, 550 und 556 MPS. Sonden: Polarographische Sensoren der Serien 5239, 5905, 5010 und Pro | Membran mit schwarzer Kappe, 1,0 mil | PTFE |
69.85 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11998736
|
YSI™
059880 |
Gerät: 85, 550 und 556 MPS. Sonden: Polarographische Sensoren der Serien 5239, 5905, 5010 und Pro | Membran mit schwarzer Kappe, 1,0 mil | PTFE |
69.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- DO Cap Membrane Kit
- For use with sensors and probes
Spezifikation
DO-Membrankappensatz |