Learn More
DURAN™ YOUTILITYtrade; Schraubverschluss
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
GL 45
Beschreibung
ulliDie YOUTILITYtrade; weiße Kappe ist ergonomisch geformt und besteht aus biokompatiblen Materialien./liliDer ergonomisch geformte YOUTILITYtrade; GL 45-Schraubverschluss ohne Einlage ist sowohl mit DURANtrade; GL 45-Originalflaschen als auch mit YOUTILITYtrade; Flaschen kompatibel./liliDie spritzgegossene Kappe besteht aus zertifiziert biokompatiblen Materialien gemäß USP 88 Klasse VI und eignet sich daher für die pharmazeutische Produktion./liliDie weißen YOUTILITYtrade; Kappen sind für Rückverfolgbarkeit mit Retrace-Code versehen./liliMit dem Retrace-Code kann eine chargenspezifische Konformitätsbescheinigung heruntergeladen werden./liliMaterialien in pharmazeutischer Qualität/liliPolypropylen, Masterbatch konform mit USP 88 121deg;C, Klasse VI/liliMit Retrace-Code für Rückverfolgbarkeit/liliKonformitätsbescheinigung (CoC)/liliErgonomische, gut griffige Form/liliInverskonusform für einen sichereren Griff/liliKurzes Gewinde für schnelleres Öffnen und Schließen/liliDas bewährte Dichtungssystem ohne Einlage sorgt für eine flüssigkeitsdichte Abdichtung./liliKompatibel mit YOUTILITY Flaschen und GL 45-Originalflaschen/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Schraubverschluss GL 45 |
Material | Polypropylen |
Länge (metrisch) | 25,2 mm |
Zertifiziert | USP <88> Klasse VI |
Durchmesser (metrisch) | 49,5 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DURAN™ YOUTILITYtrade; Schraubverschluss >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur