Learn More
Youngstown Barrel & Drum Youngstown Barrel & Drum Oben offene Eimer mit Deckeln mit langer Schürze
Lagern Sie Materialien in farbcodierten Eimern
34.55 €
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 5 gal. |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 18,92 l |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für bewegliche und farbkodierte Lagerung |
Material | Kunststoff |
Frachtklasse | 92,5 für Menge 168 |
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12553337
|
Youngstown Barrel & Drum
0238500 |
Gelb | Eimer mit offenem Kopf (Deckel mit langem Rand) | Deckel mit langem Rand |
34.55 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
5Gallone Kunststoff offene Kopfbügeln. Rot. Transportieren und lagern Sie Materialien in farbcodierten Eimern. Nicht UN-zertifiziert. ID11 1/4 Zoll. Außendurchmesser12 Zoll. Ca.15 Zoll HT. 3 lb.Spezifikation
5 gal. | |
Für bewegliche und farbkodierte Lagerung | |
92,5 für Menge 168 |
18,92 l | |
Kunststoff | |
Offen |