Learn More
Fisherbrand™ Kunststofftabletts für das Arbeiten mit radioaktiven Substanzen, Gelb
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
46 x 26cm
57 x 54cm
113 x 54cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhältlich im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher
- Auffangschalen sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird
- Alle Schalen werden beim Kauf mit einer Gratis-Innenauskleidung ausgestattet
- Zusätzliche umweltfreundliche APET-Innenauskleidungen sind in 25er-Packungen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 46 x 26cm |
| Farbe | Gelb |
| Material | Kunststoff |
| Typ | Strahlenschutzschale |
| Zur Verwendung mit | Sichere Zurückhaltung von verschütteten Stoffen, Labortischschutz |
| Enthält | Auskleidung |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Form | Rechteckig |