Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hefe-Stickstoff-Basis, ohne Aminosäuren, ohne Ammoniumsulfat
Wird zur Klassifizierung von Hefen auf der Grundlage von Kohlenhydraten- und Aminosäurenvorgaben verwendet. Empfohlen für die Klassifizierung von Hefen auf der Grundlage von Kohlenhydraten- und Stickstoffvorgaben. Enthält alle essentiellen Nährstoffe, die für das Wachstum von Hefen benötigt werden, außer Aminosäuren, Stickstoff und Kohlenhydraten.
Marke: Thermo Scientific Chemicals H26271.22
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Yeast Nitrogen Base without Amino Acids and Ammonium Sulfate is used for classifying yeasts based on carbohydrate and amino acids requirements. Recommended for use in classifying yeasts based on carbon and nitrogen requirements. Contains all essential nutrients required for the growth of yeasts except amino acids, nitrogen and carbohydrate. Addition of nitrogen and carbon sources is required.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Pulver | |
Kunststoffflasche | |
100 g |
RUO – Research Use Only