Learn More
Thermo Scientific™ Hefeextrakt Glucose-Chloramphenicol-Medium (YGC-Medium)
Nachweis und Koloniezahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln mit diesem Selektivmedium.
Brand: Thermo Scientific™ PO5032A
19.08 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21974" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Isolieren und zählen Sie Hefen und Schimmelpilze aus Lebensmittelproben mit dem Thermo Scientific™ Hefeextrakt Glucose-Chloramphenicol-Medium. Chloramphenicol im Medium ist das Bakterienwachstum hemmende selektive Mittel.
Die Auswahl des geeigneten Nährbodens für die Keimzahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen aus Lebensmittelproben hängt stark von der Art der zu untersuchenden Lebensmittel und den darauf vorkommenden Organismen ab. Hefeextrakt Glucose-Chloramphenicol-Agar bleibt bakteriostatisch, wenn es mit nicht mehr als 1 ml einer 10-1 Verdünnung der Lebensmittelprobe inokuliert und anschließend nicht länger als fünf Tage bei 25 °C inkubiert wird, wie es in der Lebensmittelmykologie üblich ist.Specifications
Elfenbeinfarben, transparent | |
Hefeextrakt Glucose-Chloramphenicol-Medium | |
Deutschland | |
17 mL | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
6°bis 12 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Mikrobiologische Medien | |
17 g ± 5 % | |
10/Pckg. |
Nur für Laboranwendungen.