Learn More
Thermo Scientific™ Y-PER™ Plus Dialyzable Yeast Protein Extraction Reagent
Extrahieren und lösen Sie Proteine für die Analyse aus Hefen- und Bakterienzellen mit diesem effektiven, vollständig dialysierbaren Lyse-Reagenz.
Marke:  Thermo Scientific™ 78999
Artikelnummer. 10197773
  • 514.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Y-PER-Plus dialysierbaren Hefeprotein-Extraktionsreagenz können Hefe- und Bakterienzellen effektiv lysiert und Proteine für die Analyse extrahiert und gelöst werden.
Die firmeneigene Formulierung des Zelllysepuffers erleichtert die Proteinextraktion aus S. cerevisiae und S. pastoris Hefezellkulturen. Ein Aufbrechen mittels Glass Beads ist nicht notwendig; die Proteinextraktion erfolgt durch eine Inkubation (20 min) direkt in der Reagenzlösung bei Raumtemperatur. Im Gegensatz zu anderen Zelllysepuffern beruht das Y-PER-Plus-Reagenz auf einer vollständig dialysierbaren Detergenzkomponente. Dies gestattet den kompletten Austausch der extrahierten Proteine in jeden beliebigen Puffer, der im Rahmen nachfolgender Verfahren benötigt wird.
Leistungsmerkmale:
  • Stabile, für die Lagerung bei Raumtemperatur konzipierte Formulierung
  • Proteinextraktion durch 20-minütige Inkubation
  • Erfordert weder energische mechanische Mittel zum Zellaufbruch noch langwierige enzymatische Behandlungen
  • Der Tris-basierte Puffer hat eine sehr niedrige Ionenstärke und enthält kein Natriumchlorid
  • Einfache Formulierung ohne Reduktionsmittel oder Chelatbildner
  • Vollständig dialysierbare Formulierung für die uneingeschränkte Kontrolle über Downstream-Prozesse
  • Sowohl mit Thermo Scientific Pierce™ BCA als auch mit Coomassie Plus™ Proteinassays kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Reagenz zur Extraktion von Hefeproteinen
Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Flüssig
500 ml
Y-PER™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ382453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2024 Catalog Number78999
ChargennummerYJ374909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number78999
ChargennummerYD366255 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2023 Catalog Number78999
ChargennummerYB359229 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2023 Catalog Number78999
ChargennummerXI352171 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2022 Catalog Number78999
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Y-PER™ Plus Dialyzable Yeast Protein Extraction Reagent > 500 ml