Learn More
Y-25130 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
A selective and potent 5-HT3 antagonist (Ki = 2.9 nM).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Y-25130 hydrochloride |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 386.28 |
Reinheit (%) | >99% |