Learn More
Xylidin-Ponceau 2R, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10012450
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Xylidin Ponceau, CAS-Nr. 3761-53-3, ist ein roter Azofarbstoff, der in der Histologie zur Dünnschnittfärbung zum Einsatz kommt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Xylidin Ponceau 2R beschränkt sich weitgehend auf die Masson-Trichrom-Färbung, wo es dem Rot zytoplasmatischer Strukturen eine leichte orangene Schattierung verleiht.
Verwendung
• Xylidin Ponceau 2R ist ein histologischer Farbstoff, der hauptsächlich für die Dünnschnittfärbung verwendet wird.
•Es zeigt kardiotoxische und karzinogene Aktivitäten.
• Wird zur Herstellung einer Fuchsin-Ponceau-Lösung zur Färbung eines gewebetechnischen Hautmodells mit amyotropher Lateralsklerose verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3761-53-3
Summenformel C18H14N2Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 480.417
MDL-Nummer MFCD00003897
InChI-Schlüssel YJVBLROMQZEFPA-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4-(2,4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16150, 4-(2, 4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, Ponceau G, R, 2R
PubChem CID 102092631
ChEBI CHEBI:82369
IUPAC-Name Dinatrium;5-[(2,4-Dimethylphenyl)Diazenyl]-6-Oxido-7-Sulfonaphthalin-2-Sulfonat
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C3C=CC(=CC3=CC(=C2[O-])S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])C.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylidine Ponceau 2R
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 480.41
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Blau bis Rot
Menge 25 g
Physikalische Form Feines Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylidine Ponceau 2R
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.