Learn More
Xylol, ACS-Reagenz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das zu 100 % aus Recyclingmaterial von einem SFI-zertifizierten Lieferanten hergestellt wird.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Xylenes |
Schmelzpunkt | -34.0°C |
Dichte | 0.8650g/mL |
Siedepunkt | 136.0°C to 140.0°C |
Menge | 2.5 L |
Flammpunkt | 23°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.4940 to 1.4980 |