missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Xylol, Honeywell™

Product Code. 15631560
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.

Für die Analyse (isomere Mischung), > 99.0 %

  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 1330-20-7
MDL-Nummer MFCD00077264

Specifications

Chemischer Name oder Material Xylole
Schmelzpunkt -48 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.86 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 145 °C
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt 25 °C (77 °F)
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex N20/D 1.4960 bis 1.4990
Strukturformel C6H4(CH3)2
Dampfdruck 18 mmHg (37.7 °C)
UN-Nummer UN1307
Formelmasse 106.17 mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Xylenes
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'