Learn More
Grant Instruments™ XUB Serie Ultraschallbäder, digital
Die digital gesteuerten Tisch-Ultraschallbäder der XUB-Reihe gewährleisten konstante und zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen. Durch den Einsatz der LEAP-Frequenztechnologie, die eine gleichmäßige Ultraschallaktivität im gesamten Fluid gewährleistet, gewährleisten diese Bäder eine hohe Leistung und ermöglichen einen zuverlässigen und präzisen Ultraschallprozess.
Marke: Grant Instruments™ XUB18
Beschreibung
Die digital gesteuerten Tisch-Ultraschallbäder der XUB-Reihe gewährleisten konstante und zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen.Durch den Einsatz der LEAP-Frequenztechnologie, die eine gleichmäßige Ultraschallaktivität im gesamten Fluid gewährleistet, gewährleisten diese Bäder eine hohe Leistung und ermöglichen einen zuverlässigen und präzisen Ultraschallprozess.
- Drehzahl von 500 bis 3000 U/min einstellbar
- Aufnahme von bis zu 32 Röhrchen in drei verschiedenen Größen/Kombinationen
- Zusätzlicher VP-1 Flachkopf für das Mischen einzelner Röhrchen
- Die Sauggreifer aus Gummi haften fest auf dem Arbeitstisch und verhindern ein Wandern des Gerätes. Sie absorbieren auch Vibrationen und verhindern deren Übertragung auf den Arbeitstisch
- Einfach zu bedienen – Wählen Sie entweder Continuous oder Touch und drehen Sie den Knopf, um die Geschwindigkeit einzustellen
- Die Universalplattform verfügt über eine 32er Buchse für drei Röhrchengrößen (16 x 1.5, 8 x 0.5 und 8 x 0.2 ml) und eine Spitze für das Mischen einzelner Röhrchen bis 15 ml
- Betriebstemperaturbereich: +4 bis 40 °C
Spezifikation
0 bis 99 min | |
17,5 l | |
Raumtemperatur +5 °C bis 70 °C |
230 V | |
347 mm | |
32 bis 38 kHz |
Sicherheit und Handhabung
- Grant M2 ultrasonic solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID