Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
898.58 € - 934.52 €
Spezifikation
Akkutyp | Lithium-Ion |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Xplorer Plus |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12630915
![]() |
Eppendorf™
4861000708 |
0,5 bis 10 μl | Mittelgrau |
934.52 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16305745
![]() |
Eppendorf™
4861000710 |
1 bis 20 μl | Hellgrau |
898.58 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12610915
![]() |
Eppendorf™
4861000716 |
5 bis 100 μl | Gelb |
898.58 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16242401
![]() |
Eppendorf™
4861000720 |
10 bis 200 μl | Gelb |
934.52 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12620915
![]() |
Eppendorf™
4861000724 |
15 bis 300 μl | Orange |
898.58 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16252401
![]() |
Eppendorf™
4861000736 |
0,1 bis 2,5 ml | Rot |
934.52 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12640915
![]() |
Eppendorf™
4861000740 |
0,2 bis 5 ml | Violett |
898.58 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12650915
![]() |
Eppendorf™
4861000759 |
0,5 bis 10 ml | Türkis |
898.58 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Facilitates performance of additional, intelligent applications including: aspirating, diluting, sequential dispensing and reverse pipetting. Also, helps eliminate delays due to complicated programming and/or inflexible processes. Provides precisely adjustable parameters, maximum reproducible results, fatigue-free work and consistent, full control over the pipetting processes.
- Multifunctional rocker: ''Up is up and down is down™'' principle
- Easy selection of all functions with the practical selection dial
- Operate in the language of your choice
- Clearly arranged color display; no sub-menus; help function
- Innovative rocker: When the tip is ejected, the piston automatically returns to zero position
- ON/OFF switch: Switches the pipetter off during longer periods of inactivity
- Additional applications include aspirating, diluting, sequential dispensing and reverse pipetting
- Programming: One-time programming of sequences for easier handling of complex processes
- Individual fixed volume setting: Desired volume can be saved
- Password protection: Protects programming and adjustment
- Individual speed setting: Sets parameters to your individual working speed
- Pipetter maintenance reminder function, based on time or frequency of use as desired
- Tips always rest in the same position
- Volume and speed precisely and reproducibly adjustable
- Adjustable to your work environment and requirements
- Reduced weight
- Improved ergonomics
- Perfect balance
- Optimally angled pipetter head
- Improved view and high resolution display
- Spring-loaded tip cone provides maximum tightness
- Pipetting liquids (manual and automatic)
- Dispensing (timed and manual)
- Pipetting and mixing
Spezifikation
Lithium-Ion | |
Wiederverwendbar | |
Xplorer Plus | |
Elektronische Pipette | |
Multifunktionswippe, gefederter Spitzenkonus |
Autoklavierbar | |
1 | |
Ja | |
Ergonomisch |