Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
1154.60 € - 1305.20 €
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Anzahl Kanäle | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10763957
![]() |
Eppendorf™
4861000104 |
Mittelgrau | 0,5 bis 10 μl | 8 | 0,01 μL |
1154.60 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10655535
![]() |
Eppendorf™
4861000112 |
Mittelgrau | 0,5 bis 10 μl | 12 | 0,01 μL |
1275.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10586095
![]() |
Eppendorf™
4861000120 |
Gelb | 5 bis 100 μl | 8 | 0,1μL |
1154.60 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10044384
![]() |
Eppendorf™
4861000139 |
Gelb | 5 bis 100 μl | 12 | 0,1 μl |
1275.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10439734
![]() |
Eppendorf™
4861000147 |
Orange | 15 bis 300 μl | 8 | 0,2 μl |
1154.60 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10665535
![]() |
Eppendorf™
4861000155 |
Orange | 15 bis 300 μl | 12 | 0,2 μl |
1305.20 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10645535
![]() |
Eppendorf™
4861000163 |
Grün | 50 bis 1200 μl | 8 | 1 μl |
1154.60 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12690905
![]() |
Eppendorf™
4861000171 |
Grün | 50 bis 1200 μl | 12 | 1 μl |
1305.20 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
- Electronic single, 8 and 12 channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.5 μL to 10 mL
- Intuitive operating concept and ergonomic design
- Nine different language settings: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
- Multifunctional rocker
- Selection dial
- Innovative ejector
- Ergonomic display angle
- Convenient handle
- Powerful rechargeable battery
- Flexible charging concept
- Spring-loaded tip cone (except 5 and 10 mL)
- Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
Spezifikation
Xplorer | |
Elektronische Pipette |