Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
Marke: Eppendorf™ 4861000163
989.58 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21922" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.85500kg
Beschreibung
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
- Elektronische Einkanal-, 8 und 12-Kanalpipetten für das Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeitsvolumen von 0.5 μl bis 10 ml
- Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
- Neun verschiedene Spracheinstellungen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Spanisch
- Multifunktionswippschüttler
- Auswahlknopf
- Innovativer Auswerfer
- Ergonomischer Anzeigewinkel
- Komfortable Handhabung
- Leistungsstarker Akku
- Flexibles Ladekonzept
- Federbelasteter Spitzenkonus (außer 5 und 10 ml)
- Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
Spezifikation
±6 % bei ±7,2μL/120μL, ±2,7 % bei ±16,2μL/600μL, ±1,2 % bei ±14,4μ | |
1200μL Spitze | |
1.200 μl-Spitze | |
8 | |
Elektronische Pipette | |
Ergonomisch | |
Ladegerät und Multifunktionswippe | |
Ja |
Lithium-Ion | |
Grün | |
Mikro | |
Xplorer™ | |
50 bis 1200 μl | |
1200μL epT.I.P.S. Pipettenspitzen | |
1 μl |