Learn More
Eppendorf™ Xplorer™, Electronic Multi-Channel Pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10044384 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
0,5 bis 10 μl
15 bis 300 μl
50 bis 1200 μl
5 bis 100 μl
Anzahl Kanäle:
8
12
Farbe:
Gelb
Grün
Mittelgrau
Orange
Schritten:
0,01 μL
0,1 μl
0,1μL
0,2 μl
1 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10044384
Marke: Eppendorf™ 4861000139
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
  • Elektronische Einkanal-, 8 und 12-Kanalpipetten für das Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeitsvolumen von 0.5 μl bis 10 ml
  • Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
  • Neun verschiedene Spracheinstellungen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Spanisch
  • Multifunktionswippschüttler
  • Auswahlknopf
  • Innovativer Auswerfer
  • Ergonomischer Anzeigewinkel
  • Komfortable Handhabung
  • Leistungsstarker Akku
  • Flexibles Ladekonzept
  • Federbelasteter Spitzenkonus (außer 5 und 10 ml)
  • Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±5% bei ±0,05 μl/1 μl, ±3% bei ±0,15 μl/5 μl, ±2% bei ±0,2 μl/10 <
Akkutyp Lithium-Ion
Kompatible Spitzen 200 μl-Spitze
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit epT.I.P.S. Pipettenspitze (200 μl)
Modell Mikro
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie Xplorer
Typ Elektronische Pipette
Volumen (metrisch) 5 bis 100 μl
Fingerhandschuh Ergonomisch
Zur Verwendung mit (Geräte) 200 μl epT.I.P.S. Pipettenspitzen
Enthält Ladegerät und Multifunktionswippe
Schritten 0,1 μl
Mehrsprachige Benutzeroberfläche Ja