Learn More
Thermo Scientific™ Xpect™ Rotavirus-Test
Schneller Nachweis des Rotavirus aus humanen Stuhlproben.
Marke: Thermo Scientific™ R24655
627.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23263" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit dem Thermo Scientific™ Xpect Rotavirus-Test mit einem Schnellnachweis des Rotavirus-Antigens direkt aus humanen Stuhlproben. Das einfache, zweistufige Verfahren mit hervorragender klinischer Leistung liefert präzise Ergebnisse in 15 Minuten.
Verwenden Sie diesen Lateral-Flow-Immunoassay für einen schnellen qualitativen Direktnachweis des Rotavirus-Antigens. Steigern Sie die Laborleistung und Effizienz mit hervorragender klinischer Sensitivität und Spezifität in einem einfachen Verfahren.- Deutlich sichtbare und gut ablesbare Ergebnisse in nur 15 Minuten
- Weniger als eine Minute Arbeitsaufwand
- 100 % Sensitivität und Spezifität
- Da der Test bei Zimmertemperatur 18 Monate lang haltbar ist, können Sie Ihre Vorräte auffüllen
Sie können sicher sein, dass die gesamte Produktfamilie der Xpect Schnelltests einzigartige diagnostische Leistung bei gleichzeitiger Anwenderfreundlichkeit und Zeitersparnis bietet. Jeder Test ist ein immunchromatografischer Assay mit einem einfachen Verfahren für schnelle und kostengünstige Nachweise zur Unterstützung der Diagnose von Infektionen.
Xpect Flu A&B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Rotavirus-Immunoassay | |
20 Tests/Kit |