Learn More
Thermo Scientific™ XLD-Agar (dehydriert)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12741530
Click to view available options
Menge:
500 g
2,5 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 12741530
Marke: Thermo Scientific™ CM0469R
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolierung von Salmonella und Shigella aus Lebensmitteln und klinischen Proben mit diesem selektiven Medium.
Isolierung von Salmonella und Shigella aus klinischen Proben und Lebensmitteln mit selektivem Thermo Scientific™ Oxoid™ XLD-Agar (dehydriert). Das Medium basiert auf Xylosefermentation, Lysin-Decarboxylierung und Produktion von Schwefelwasserstoff zur primären Unterscheidung der Shigellen und Salmonellen von nicht-pathogenen Bakterien. Die sorgfältige Zugabe von Natriumdesoxycholat inhibiert das Wachstum von Coliformen, ohne die Fähigkeit zur Unterstützung von Shigellen und Salmonellen zu beeinträchtigen.
Salmonella und Shigella sind Hauptverursacher von bakteriellen enterischen Erkrankungen, wobei die Transmission über den fäkalen-oralen-Weg, durch Kontakt von Person zu Person oder durch Aufnahme von kontaminierten Lebensmitteln oder verunreinigtem Wasser erfolgt.
Verwenden Sie XLD-Medium für das Screening von Proben mit Mischflora, die im Verdacht stehen, enterische Krankheitserreger zu beherbergen, z. B. medizinische Proben oder Lebensmittel.
  • Einfache Auswertung: Unterscheiden Sie Salmonella (rote Kolonien mit schwarzen Zentren) von Shigella (rote Kolonien) und anderen Coliformen (gelbe, opake Kolonien).
  • Überlegene Empfindlichkeit und Selektivität: Übersteigt die herkömmlicher Plattenmedien, z. B. Eosin-Methylenblau-Agar und Wismut-Sulfit-Agar, die dazu neigen, das Wachstum von Shigellen zu unterdrücken.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung XLD-Medium
Form Pulver
Produkttyp Trockennährmedien
Menge 2,5 kg
Ertrag Für 47,0 l Medium
Nur für Laboranwendungen