missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ XLD-Agar
Isolieren und Identifizieren von Salmonella und Shigella spp. mit einem selektiven Medium, das auf Xylose-Fermentation, Lysin-Decarboxylierung und der Produktion von Schwefelwasserstoff basiert.
Marke: Thermo Scientific™ PO5057A
16.03 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Isolieren und identifizieren Sie Salmonellen und Shigella spp. mit Thermo Scientific™ XLD-Agar, einem selektiven Medium, das auf Xylose-Fermentation, Lysin-Decarboxylierung und der Produktion von Schwefelwasserstoff für die primäre Differenzierung von Shigellen und Salmonellen von nicht-pathogenen Bakterien basiert.
XLD-Agar ist ein selektives Medium für die Isolierung und Differenzierung von Salmonellen, das auf Xylose-Fermentation, Lysin-Decarboxylierung und Herstellung von Schwefelwasserstoff zur primären Differenzierung von Shigellen und Salmonella spp. von nicht pathogenen Bakterien beruht. Die Empfindlichkeit und Selektivität des XLD-Agars übersteigt jene von traditionellen Plattenmedien, z. B. Eosin-Methylenblau- und Wismut-Sulfit-Agar, die dazu neigen, das Wachstum von Shigella zu unterdrücken. Die Rückgewinnung von Salmonella und Shigella wird nicht durch das übermäßige Wachstum anderer Spezies erschwert. Daher eignet sich XLD-Agar ideal für das Screening von Proben mit gemischter Flora und dem Verdacht auf enthaltene Darmpathogene, z. B. medizinische Proben oder Lebensmittelprodukte. XLD-Agar wird in der ISO-Norm 6579 für das Testen auf Salmonellen empfohlen und wird nach ISO-Norm 11133-2 getestet.Salmonellen und Shigellen sind Hauptverursacher bakterieller enterischer Erkrankungen, wobei die Transmission über den fäkal-oral, durch Kontakt von Person zu Person oder durch Aufnahme von kontaminierten Lebensmitteln oder Wasser erfolgt. Schon eine relativ kleine Anzahl von Organismen kann zu einer symptomatischen Infektion führen. Salmonellen und Shigellen sind aerobe, Gram-negative und Oxidase-negative Bakterien. Einige Arten von Salmonellen sowie alle Shigellen sind unbeweglich.
Dieses Medium wird gemäß ISO 11133-2 getestet, und ISO 6579 empfiehlt es für den Test auf Salmonellen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Geprüft gemäß CEN ISO/TS 11133-2. Gemäß ISO 6579 | |
6°bis 12 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
Zinnoberrot, transparent | |
XLD-Agar | |
Deutschland | |
17 g ± 5 % | |
10/Pckg. |