Learn More
uvex Xenova™ Black/Blue PU 95562 Boot - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
129.00 €
Spezifikation
Farbe Schwarz, Blau
Material Leder
Sohlenmaterial Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Zehenmaterial Komposit
Einwegprodukt Nr.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17288421
Unterlagen ansehen
uvex
9556238
38
129.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17298421
Unterlagen ansehen
uvex
9556239
39
129.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17208431
Unterlagen ansehen
uvex
9556240
40
129.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17218431
Unterlagen ansehen
uvex
9556241
41
129.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17228431
Unterlagen ansehen
uvex
9556242
42
129.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17238431
Unterlagen ansehen
uvex
9556243
43
129.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17248431
Unterlagen ansehen
uvex
9556244
44
129.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17258431
Unterlagen ansehen
uvex
9556245
45
129.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17268431
Unterlagen ansehen
uvex
9556246
46
129.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17278431
Unterlagen ansehen
uvex
9556247
47
129.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17288431
Unterlagen ansehen
uvex
9556248
48
129.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17298431
Unterlagen ansehen
uvex
9556249
49
129.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17208441
Unterlagen ansehen
uvex
9556250
50
129.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17218441
Unterlagen ansehen
uvex
9556251
51
129.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17228441
Unterlagen ansehen
uvex
9556252
52
129.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Uvex 2 Xenova™ Boot 95562 S3 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Breathable water repellent full grain leather
  • Scratch resistant scuffcap made from PU coated leather for long service life
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft padded collar and tongue
  • Comfortable removable insole, antistatic with moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant
  • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistance up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Article No. 95562
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz, Blau
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Nr.
Unisex
Uvex 2
Nein
SRC
Leder
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S3
ESD Safety Shoe
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Xenova™ Black/Blue PU 95562 Boot - Width 11