Learn More
Xenon-Difluorid, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
113.57 € - 388.94 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13709-36-9 |
---|---|
Summenformel | F2Xe |
Molekulargewicht (g/mol) | 169.29 |
MDL-Nummer | MFCD00040538 |
InChI-Schlüssel | IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis |
PubChem CID | 83674 |
IUPAC-Name | Difluorxenon |
SMILES | F[Xe]F |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10053500
|
Thermo Scientific Acros
278550010 |
1 g | Kunststoffflasche |
113.57 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10463215
|
Thermo Scientific Acros
278550050 |
5 g | Kunststoffflasche |
388.94 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-BindungenChemische Identifikatoren
13709-36-9 | |
169.29 | |
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N | |
83674 | |
F[Xe]F |
F2Xe | |
MFCD00040538 | |
xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis | |
Difluorxenon |
Spezifikation
Xenon difluoride | |
13709-36-9 | |
Kristalle | |
F2Xe | |
MFCD00040538 | |
xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis | |
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N | |
Difluorxenon | |
83674 | |
≥99.5% |
129°C | |
Weiß | |
99.5+% | |
XeF2 | |
15, 10270 | |
Solubility in water: decomposes in water | |
F[Xe]F | |
169.29 | |
169.29 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Keep/Store away from clothing/ combustible materials.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 237-251-2
- Xenon difluoride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.