Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT Spritze für LC
Das Wissen und die Erfahrung, die in die Herstellung einer SGE-Spritze einfließen, resultieren in einer hervorragenden Leistung und Qualität
105.00 € - 117.00 €
Spezifikation
Beschreibung | CTC PAL-XT Spritze für LC |
---|---|
Kanülen-Gauge | 22 g |
Außendurchmesser (metrisch) | 0.71 mm |
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.71 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Umgang mit Flüssigkeiten und LC |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15279273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928830 |
1 ml | 0.71 mm | 0.375 mm |
117.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15259273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928730 |
500 μl | 0.71 mm | 0.375 mm |
111.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15209273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928530 |
100 μl | 0.71 mm | 0.17 mm |
105.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15239273
|
Trajan Scientific and Medical™
2928630 |
250 μl | 0.71 mm | 0.375 mm |
105.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
Spezifikation
CTC PAL-XT Spritze für LC | |
0.71 mm | |
Für den Umgang mit Flüssigkeiten und LC |
22 g | |
0.71 mm |