Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT Spritze für GC
Das Know-how und die Erfahrung, die in die Herstellung einer SGE-Spritze einfließen, bieten eine hervorragende Leistung und hervorragende Qualität.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 2928610
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
Spezifikation
CTC PAL-XT Spritze | |
0.15 mm | |
0.63 mm | |
Für Gaschromatographie, Liquid Handling | |
Konus |
23 g | |
0.15 mm | |
0.63 mm | |
250 μl |