Learn More
Ansell XCEED™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Click to view available options
Größe:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Beschreibung
- Entwickelt, um die Ermüdung der Hände zu verringern und die Produktivität zu steigern, ohne die Muskeln stärker anzustrengen
- Bequem und leicht
- Die fortschrittliche proprietäre Nitrilformulierung sorgt für eine erhöhte Tastempfindlichkeit
- Bis zu 60 % stärker als führende Nitrilmarken und bis zu 90 % stärker als führende Latexmarken
- Sicherer Schutz vor Nadellöchern und anderen Qualitätsproblemen
- Enthält kein Naturkautschuklatex oder Puder, um die Träger vor Hautallergien, Hautreizungen und Trockenheit zu schützen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, ISO 11193-1, EN 420, 89/686/EWG, EN 374-2: 2003, EN 374-3: 2003, Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, Klasse 1, EN 455-1, EN 455-2 und EN 455-3, ASTM F1671, ISO 21171 |
AQL | 0.65 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 6,5/7 |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Ansell - Microflex XCEED 93-833 nitrile disposable gloves
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Flyers
Microflex gloves
DateigrößeVersion: 1.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell XCEED™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur