Learn More
Thermo Scientific™ MRS Agar
Click to view available options
Füllgewicht:
200,0–204,0 g
200-204 g
250 g bis 254 g
Format:
250 ml Sirup-Flasche
250 ml-Sirupflasche
300 ml Sirup-Flasche
Packungsgröße:
10 Stück
250 Stück
Beschreibung
The formula of MRS Agar is based on that of de Man, Rogosa and Sharpe.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Amber |
| Inhalt und Lagerung | 2° to 25°C |
| Format | 300 ml Sirup-Flasche |
| Herstellungsort | United Kingdom |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 250 g bis 254 g |
| Verpackungsart | 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box |
| Menge | 10/Pk. |