Learn More
Labconco™ X1 Ovales Spülbecken aus Polypropylen zur Seitenmontage
Product Code. 13433918 Shop All Labconco Corporation Products
Click to view available options
:
Form: Oval; Material: Polypropylen
Product Code. 13433918
Brand: Labconco™ 4852600
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Der ovale X1 Spülbecken aus Polypropylen wird an der Seitenwand von Protector XL Bodenhauben montiert.
  • Ersatzteil
  • 1,5 in. NPSM-Gewinde
  • Erfordert eine Bohrung mit einem Durchmesser von 1,875 in. im Liner
Specifications
Material Polypropylen
Typ Spülbecken
Form Oval
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 7,6 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 4 lb.
Gewicht (metrisch) 1,8 kg