missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex X-Tended Support Black/Yellow 85142 Low Shoe - Width 11
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 P and S3
133.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz, Gelb |
---|---|
Material | Microvelour |
Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
Zehenmaterial | Komposit |
Einwegprodukt | Nein |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17214631
|
Uvex
8514235 |
35 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17224631
|
Uvex
8514236 |
36 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17234631
|
Uvex
8514237 |
37 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17244631
|
Uvex
8514238 |
38 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17254631
|
Uvex
8514239 |
39 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17264631
|
Uvex
8514240 |
40 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17274631
|
Uvex
8514241 |
41 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17284631
|
Uvex
8514242 |
42 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17294631
|
Uvex
8514243 |
43 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17204641
|
Uvex
8514244 |
44 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17214641
|
Uvex
8514245 |
45 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17224641
|
Uvex
8514246 |
46 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17234641
|
Uvex
8514247 |
47 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17244641
|
Uvex
8514248 |
48 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17254641
|
Uvex
8514249 |
49 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17264641
|
Uvex
8514250 |
50 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17274641
|
Uvex
8514251 |
51 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17284641
|
Uvex
8514252 |
52 |
133.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Uvex 1 X-Tended Support Shoe 8514.2 S1 P SRC
- Sporty, multifunctional safety shoe
- Especially lightweight and flexible
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
- Made with new developed last technology for extended wearing comfort
- Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
- Breathable, perforated high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- Comes with elastic laces for quick, individual adjustment
- Virtually seamless design to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
- Soft padded collar and tongue
- Medial and lateral heel support for foot through especially designed side frame to protect against ankle injuries, for guidance and impact protection
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 8514.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 35 to 52
Spezifikation
Schwarz, Gelb | |
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) | |
Nein | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
Nein | |
SRC |
Microvelour | |
Komposit | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standardbreite | |
Ja | |
S1 |