Learn More
ABEBA™ X-Light Weiße Sicherheitssportschuhe S2
Die ABEBAtrade; X-Light weißen Sicherheitssportschuhe S2 verfügen über eine Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung sowie eine austauschbare Active Comfort-Innensohle.
99.54 € - 127.20 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Weiß |
Ösenmaterial | Textil |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktives Futter mit Silberionen |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16378301
|
ABEBA™
7131033/35 |
35 |
105.51 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16388301
|
ABEBA™
7131033/36 |
36 |
105.51 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16398301
|
ABEBA™
7131033/37 |
37 |
126.14 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16308311
|
ABEBA™
7131033/38 |
38 |
126.14 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16318311
|
ABEBA™
7131033/39 |
39 |
126.14 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16328311
|
ABEBA™
7131033/40 |
40 |
126.14 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16338311
|
ABEBA™
7131033/41 |
41 |
127.20 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16348311
|
ABEBA™
7131033/42 |
42 |
127.20 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16358311
|
ABEBA™
7131033/43 |
43 |
126.14 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16368311
|
ABEBA™
7131033/44 |
44 |
126.14 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16378311
|
ABEBA™
7131033/45 |
45 |
126.14 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16388311
|
ABEBA™
7131033/46 |
46 |
105.51 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16398311
|
ABEBA™
7131033/47 |
47 |
127.20 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16308321
|
ABEBA™
7131033/48 |
48 |
99.54 €
1 Paar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2 SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliWeißes Glattleder/liliSilberionen-Einlegesohle/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Weiß | |
Atmungsaktives Futter mit Silberionen | |
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend | |
Trainer | |
1 Paar | |
Wasser |
Schnüre | |
Textil | |
Leder | |
Polyurethan | |
Stahl | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |