Learn More
ABEBA™ X-Light Weiße Arbeitsclogs OB
ABEBAtrade; X-Light Weiße Arbeitsclogs OB mit Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung, austauschbarer Active Comfort-Einlegesohle und festem Fersenriemen.
Marke:  ABEBA™ 7131130/35
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16378371
  • 109.18 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 21-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliGlattleder/liliSilberionen-Einlegesohle/liliFester Fersenriemen/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD
Atmungsaktives Futter mit Silberionen
35
Polyurethan
1 Paar
Wasser
Weiß
Leder
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend
Clogs
CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340
Zertifikate
Special Offers
Special Offers