Learn More
ABEBA™ X-Light Schwarze Sicherheitsloafer S2
Die ABEBAtrade; X-Light schwarzen Sicherheitsloafer S2 verfügen über eine Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung sowie eine austauschbare Active Comfort-Innensohle.
97.08 € - 102.90 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktives Futter mit Silberionen |
Material | Mikrofaser |
Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16398271
|
ABEBA™
7131029/35 |
35 |
102.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16308281
|
ABEBA™
7131029/36 |
36 |
102.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16318281
|
ABEBA™
7131029/37 |
37 |
102.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16328281
|
ABEBA™
7131029/38 |
38 |
102.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16338281
|
ABEBA™
7131029/39 |
39 |
97.08 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16348281
|
ABEBA™
7131029/40 |
40 |
102.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16358281
|
ABEBA™
7131029/41 |
41 |
102.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16368281
|
ABEBA™
7131029/42 |
42 |
102.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16378281
|
ABEBA™
7131029/43 |
43 |
102.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16388281
|
ABEBA™
7131029/44 |
44 |
102.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16398281
|
ABEBA™
7131029/45 |
45 |
102.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16308291
|
ABEBA™
7131029/46 |
46 |
102.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16318291
|
ABEBA™
7131029/47 |
47 |
102.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16328291
|
ABEBA™
7131029/48 |
48 |
102.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2 SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliGute Dämpfung/liliWaschbare schwarze Mikrofasern/liliSilberionen-Einlegesohle/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Atmungsaktives Futter mit Silberionen | |
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend | |
Loafer | |
1 Paar | |
Wasser |
Schwarz | |
Mikrofaser | |
Polyurethan | |
Stahl | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |