Learn More
ABEBA™ X-Light Black/Orange Safety Trainers S1 ESD
Black/orange suede X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
Marke: ABEBA™ 7131050/44
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leichte, bequeme schwarz/orangefarbene Sportschuhe
- Entspricht EN ISO 20345: 2012, S1 SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1
- Rutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC
- Zehenkappe aus Stahl (200 J)
- Mikrofaser aus schwarzem und orangefarbenem Wildleder
- Silberionen-Einlegesohle
- Austauschbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Schwarz/orange | |
44 | |
EN 20345-konform: 2012 S1 SRC, elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 | |
Trainer | |
S1 SRC ESD |
Wildledermikrofaser | |
Stahl | |
Unisex | |
Nein |