Learn More
Corning™ X‐LAB™ System
Corning™ X‐LAB™ System is designed to separate and harvest a programmable volume of target cell populations from blood and blood products without use of density gradient media, in a closed, sterile device, ensuring consistent, reliable, efficient, high-recovery results.
1840.00 € - 33110.00 €
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17274456
|
Corning™
6917 |
Steuermodul | 1 Stück/Packung, 1 Stück/Karton |
25110.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17284456
|
Corning™
6918 |
Dockingstation | 1 Stück/Packung, 1 Stück/Karton |
6715.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17234466
|
Corning™
6924 |
Einwegkassetten | 1 Stück/Packung, 2 Stück/Karton |
1840.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17244466
|
Corning™
6925 |
Einwegkassetten | 1 Stück/Packung, 12 Stück/Karton |
11040.00 €
12 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17254466
|
Corning™
6926 |
Einwegkassetten | 1 Stück/Packung, 36 Stück/Karton |
33110.00 €
36 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Customizable process programming, automated separation of samples into three chambers, and highly sensitive infrared sensors for cell separation ensure consistent, reliable, efficient, high-recovery results.
- Processing data can be transferred to X-SERIES™ DataTrak software to further support GMP processing, monitoring and reporting of information.
- Flexible solution for efficient, reliable, and reproducible density gradient media free recovery of target cell populations from blood and blood products.
- Automated, functionally closed, sterile system
- Density gradient media free sedimentation-based harvest
- Consistent, high recovery (>90%) of viable cells
- Customized protocols
- Process 40 mL to 240 mL
- Programmable harvest volume of 3 mL to 40 mL
- Average processing time of 35 minutes depending on source material
- Barcode tracking of supplies and process steps electronically
- Precise selection of target cells
- Single-use, disposable cartridge
- US class I medical devices
Spezifikation
X-LAB-System |