Learn More
Thermo Scientific™ X-Gal
Artikelnummer. p-4530703 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
2g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 10365410
Marke: Thermo Scientific™ R0404
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Effektives Screening von Kolonien mit X-Gal, einem inerten chromogenen Substrat für Beta-Galactosidase, die X-Gal hydrolysiert und einen intensiven blauen Niederschlag bildet.
Thermo Scientific™ Fermentas X-Gal (5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-beta-D-Galactopyranosid) ist ein inertes chromogenenes Substrat für beta-Galaktosidase, das X-Gal zu einer farblosen Galactose und 4-Chlor-3-Brom-Indigo hydrolysiert und so ein intensiv blaues Präzipitat bildet.
Die Induktion des lacZ-Gens mit IPTG führt zur Hydrolyse von X-Gal und zur Entstehung blauer Kolonien. Die X-Gal-Lösung ist eine stabile, 0,22-μm-membrangefilterte Lösung und eignet sich in Verbindung mit IPTG zur unmittelbaren Verwendung beim Blau-Weiß-Kolonie-Screening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produkttyp X-Gal
Menge 1 g
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Substrattyp Beta-Gal Substrat, X-Gal