Learn More
Tocris Bioscience™ WZ 4003
Potent and selective NUAK1/2 inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 5177/50
899.33 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18750278
  • 1015.00 € / 50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
WZ 4003 is a potent and selective NUAK1/2 inhibitor (IC50 values are 20 and 100 nM respectively). Exhibits no significant inhibition against a panel of 139 kinases, including ten AMPK family members. Inhibits NUAK1-mediated MYPT1 phosphorylation. Also inhibits cell proliferation in U2OS cells.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
WZ 4003
WZ 4003
50 mg
496.99
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke