Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Wettask™ fusselarme Wischtücher für Lösungsmittel - Rollen/Weiß
Das WypAll™ Wettask™ Wischsystem liefert erstklassige Wischtechnologie und Expertise. Diese starken, fusselarmen Einweg-Reinigungswischtücher tragen mit dem Wettask™ Spender und dem gewählten Lösungsmittel zur Kostenkontrolle und zur Verbesserung der Sicherheit in geschäftigen industriellen und medizinischen Umgebungen bei.
Marke: Kimberly-Clark™ 7753
188.09 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.74000kg
Beschreibung
Bestimmte kontrollierte Aufgaben erfordern sehr spezifische Wischprodukte und Spendersysteme. Vor diesem Hintergrund wurde mit der richtigen Expertise und erstklassiger Wischtechnologie ein aufgabenspezifisches Produktsortiment von Premium-Qualität geschaffen, das sowohl Effizienz als auch Produktivität maximiert und gleichzeitig die Kosten für Wisch- und Lösungsmittel senkt.
- WypAll™ Wettask™ fusselarme Wischtücher für Lösungsmittel sind für den Einsatz mit dem zum Wettask™ System zählenden Wischtuchrollenspender konzipiert.
- Die Reinigungswischtücher befinden sich im nachfüllbaren, luftdichten Wischsystem, in das Sie das gewünschte Lösungsmittel, die Chemikalie oder das Reinigungsmittel geben können.
- Der einzigartige selbstschließende Deckel des Systems verringert die Belastung des Anwenders mit schädlichen VOC, da das System stets geschlossen bleibt. Die Kosten für Lösungsmittel bleiben unter Kontrolle und da weniger verschüttet wird, steigt auch die Sicherheit.
- Diese starken, fusselarmen, perforierten Einweg-Reinigungswischtücher eignen sich ideal für industrielle und medizinische Anwendungen sowie für Bereiche, in denen Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist.
- Die WypAll™ Wettask™ Reinigungswischtücher wurden als kompatibel getestet für eine längere, vollständig gesättigte Verwendung mit Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Methylethylketon, Isopropanol, Aceton, Bleichmittel (Natriumhypochlorit) und Quats (quaternäre Ammoniumverbindungen).
- Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers zu Verdünnung, Anwendung und Kontaktzeit.
- Diese industriellen Wischtücher sind mit dem Wettask™ System Wischtuchrollenspender kompatibel.
Spezifikation
Weiß | |
Ja | |
30,5 x 15 cm |
Flusenarm | |
Jede Nachfüllrolle enthält 120 Wischtücher | |
Wettask™ System Rollenwischer Spendereimer |