Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
4 Farben zur Trennung unterschiedlicher Reinigungsaufgaben tragen zur Minimierung von Kreuzkontaminationen bei. Mikrofasertücher können bis zu 300-mal ausgewaschen und wiederverwendet werden. Gefaltete Wischtücher im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Polybeutel.
131.00 € - 150.00 €
Spezifikation
Produkttyp Mikrofasertuch
Länge (angloamerikanisch) 15.75 Zoll
Länge (metrisch) 40 cm
Breite (angloamerikanisch) 15.75 in.
Breite (metrisch) 40 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12661456
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
8395
Blau
150.00 €
4 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12671456
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
8396
Grün
150.00 €
4 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12651456
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
8394
Gelb
131.00 €
4 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12681456
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
8397
Rot
131.00 €
4 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Perfekt für Reinigungsfirmen, für die Säuberung von Schreibtischen und anderen Oberflächen sowie für schlierenfrei blanke Gläser und Spiegel
  • Mikrofasertücher können bis zu 300-mal ausgewaschen und wiederverwendet werden, ohne an Leistungsstärke einzubüßen
  • Vier Farben zur Trennung unterschiedlicher Reinigungsaufgaben tragen zur Minimierung von Kreuzkontaminationen bei
  • Gefaltete Wischtücher im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Polybeutel, um direkt am Einsatzort über hygienisch verpackte Wischtücher zu verfügen
Spezifikation
Spezifikation
Mikrofasertuch
40 cm
40 cm
40 x 40 cm
24/Pckg.
15.75 Zoll
15.75 in.
Mikrofaser
Chemikalienfreie Schreibtisch- und Oberflächenreinigung