Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Blaue, 2-lagige Einweg-Wischtücher. Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung. Die AIRFLEX™
Marke: Kimberly-Clark™ 7300
18.09 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24046" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung
- Aufgrund der einzigartigen AIRFLEX™
Spezifikation
Wischpapier | |
38 cm | |
23,5 cm | |
38 x 23.5 cm | |
500 Sheets | |
Unsteril |
10.43 in. | |
5.2 in. | |
Papier | |
Zur allgemeinen Anwendung, Vorbereitung von Arbeitsflächen, Reinigung von Ausrüstung oder Abwischen von Händen | |
2-lagig |