Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Blaue, 1-lagige Einweg-Wischtücher. Für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung. Die AIRFLEX™
Marke: Kimberly-Clark™ 7240
31.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24046" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung
- Aufgrund der einzigartigen AIRFLEX™
Spezifikation
L10 Wischtücher | |
38,5 cm | |
32,5 cm | |
Blau | |
38,5 x 32,5 cm | |
Leichtes, präzises Abwischen von Spritzern, Schmutz, Staub; Polieren von Glas und glatten Oberflächen; Reinigen und Abtrocknen von Werkzeugen und Händen; abschließendes Abwischen der Baugruppe; Abwischen von Bereichen, in denen Lebensmittel vorbereitet werden | |
Unsteril |
15 in. | |
13 in. | |
Papier | |
Geprägt | |
Rolle | |
1-lagig | |
1.000 Blatt (385 m) |