Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 Reinigungs- und Pflege-Wischpapier – Kompaktrolle
Entwickelt für vielseitiges Reinigen und Wischen in Produktions- und Wartungsumgebungen und hervorragend geeignet für die Reinigung von Werkzeugen und Teilen. Die Prägetechnologie bietet eine hervorragende Balance zwischen Leistung und Wert. Kompatibel mit dem kleinen WypAll™ Rollenspender 7041.
Marke: Kimberly-Clark™ 7338
299.26 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 14.13600kg
Beschreibung
- Entwickelt für die spezifischen Umgebungen, in denen sie zum Einsatz kommen, damit sie Ihre Wischaufgaben zuverlässig erledigen können.
- Diese blauen, 2-lagigen Reinigungs- und Pflegerollen für den Einmalgebrauch sind vielseitig, klein, leicht zu handhaben und für eine Vielzahl von Wischaufgaben geeignet.
- Sie eignen sich hervorragend für die Reinigung von Werkzeugen und Teilen in Prozess- und Wartungsumgebungen.
- Die Prägetechnologie bietet eine hervorragende Balance zwischen Leistung und Wert.
- Diese Rollen können mit unserem WypAll™ Rollenspender (7041) verwendet werden.
- Einzelblattgröße 46 cm (L) x 24 cm (B).
Spezifikation
46 cm | |
Blau | |
WypAll™ Kleiner Rollenspender (7041) | |
Recycelt F2 |
24 cm | |
Kompakte Rolle | |
2-lagig |