Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
WypAll™
Marke:  Kimberly-Clark™ 7277
39.27 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16366158
  • 70.38 € / 6 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • WypAll™
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Heavy-duty Wiper
38 cm
19,5 cm
Blau
38 x 19.5 cm (15 x 7.7 in.)
2-lagig
Recycelt F2
15 in.
7.7 in.
Papier
Zentralentnahme
Aquarius™ Dispenser mit Zentralentnahme (7017)
Unsteril
Dokumentation
Specification Sheets
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24095
    Gültig bis zum2025-04-15
    Tage
    15
    Stunden
    17
    Minuten
    49
    Sekunden
    55
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 17/03/2025 und dem 15/04/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™ > Farbe: Blau