Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
WypAll™
257.00 €
Spezifikation
Produkttyp Light-duty Industrial Wiper
Länge (angloamerikanisch) 18.1 in.
Länge (metrisch) 46 cm
Breite (angloamerikanisch) 36.1 in.
Breite (metrisch) 24 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16388338
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
7236
Weiß
257.00 €
24 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16378338
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
7225
Blau
257.00 €
24 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reinigungstücher für Oberflächenreinigung, ausgelegt für leichte hygienische Wischvorgänge und Reinigung von Oberflächen im Bereich Lebensmittelzubereitung und Verpflegung
  • Die in diesen Papier-Reinigungstüchern verwendete Prägetechnik bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Die WypAll™
Spezifikation
Spezifikation
Light-duty Industrial Wiper
46 cm
24 cm
Kompakte Rolle
1-lagig
Recycelt F2
18.1 in.
36.1 in.
Papier
WypAll™ Kleiner Rollenspender 7041
Unsteril
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ WypAll™