Learn More
Kimberly-Clark™ KLEENGUARD™ A50 Atmungsaktive Spritz- und Partikelschutz-Overalls mit Haube, blau
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Blauer Overall mit Haube und eingeschränkter Lebensdauer
- Wird in Packungen mit 25 Stück geliefert
- Gewährt Schutz der PSA-Kategorie III
- Sturmklappe und -haube für einfachere Befestigung an einem Atemschutzgerät
- Bietet antistatischen und allgemeinen Schutz gegen Spritzwasser oder Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten und Staubpartikel
- Strapazierfähiges SMS-Material mit zusätzlicher Behandlung für einen verbesserten Schutz
- Erhältlich in den Größen Small (S) bis 3X-Large (XXXL)
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | A50 Breathable Particle and Splash Protection Coveralls |
Größe | S |
Geschlecht | Unisex |
Material | SMS |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Reusable |
Taillenform | Elastic |
Knöchelform | Elastic |
Stulpenform | Elastic |
Flaschenhalstyp | Hooded |