Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papieretikettenbänder
Artikelnummer. 13495246 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Dimensions (LxW):
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
36.4 m x 12,7 mm
36.4m x 25,4mm
36.4 m x 1.9 mm
36.4 m x 19 mm
36.4 m x 25,4 mm
54,6 m x 12,7 mm
54,6 m x 19 mm
Durchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
3 in.
Packungsgröße:
3 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 13495246
Marke: Bel-Art™ F134900050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
So lassen sich mit einem Bleistift, Kugelschreiber oder einem Stift mit löslicher Tinte Etiketten erstellen, die auch unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar bleiben. Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papieretikettenbänder sind beständig gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel und eignen sich hervorragend für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen.
Verwenden Sie Bleistifte, Kugelschreiber oder lösungsmittelfeste Tintenmarker, um Etiketten zu erstellen, die unter anspruchsvollen Laborbedingungen lesbar bleiben. Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papier-Etikettenklebebänder sind beständig gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel und eignen sich hervorragend für die Verwendung bei niedrigen Temperaturen.
  • Haftet an allen sauberen Oberflächen, einschließlich mit PTFE-Fluorpolymerharz beschichteten Materialien
  • Abziehbar, ohne dass klebrige Rückstände zurückbleiben
  • Beschriftungen mit Bleistiften, Kugelschreibern oder Stiften mit Lösungsmitteltinte bleiben selbst unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar
  • Farbpapiere mit Gummiharzklebemittel sind gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel beständig
  • Widersteht einer Maximaltemperatur von 157 °C (315 °F) für 30 Minuten oder 80 °C (176 °F) für 24 Stunden, kann bis zu -80 °C (-112 °F) verwendet werden
  • Widersteht einem Dampfautoklavierzyklus bei 121 °C (250 °F) und Gammabestrahlung zwischen 13.0 und 45.0 kGy
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk, Harz-
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Ausführung Matte White
Format Roll
Material Papier
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Produkttyp Ultra Reflective Letter Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für niedrigtemperaturige Anwendungen geeignet
Menge 6/Packung
Dimensions (LxW) 54,6 m x 12,7 mm
Länge (angloamerikanisch) 60 yd. (2,01 m)
Länge (metrisch) 54.8 m
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.7 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 7,62 cm