Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papieretikettenbänder
So lassen sich mit einem Bleistift, Kugelschreiber oder einem Stift mit löslicher Tinte Etiketten erstellen, die auch unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar bleiben. Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papieretikettenbänder sind beständig gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel und eignen sich hervorragend für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen.
Marke: Bel-Art™ F13488-0075
Beschreibung
Verwenden Sie Bleistifte, Kugelschreiber oder lösungsmittelfeste Tintenmarker, um Etiketten zu erstellen, die unter anspruchsvollen Laborbedingungen lesbar bleiben. Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papier-Etikettenklebebänder sind beständig gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel und eignen sich hervorragend für die Verwendung bei niedrigen Temperaturen.
- Haftet an allen sauberen Oberflächen, einschließlich mit PTFE-Fluorpolymerharz beschichteten Materialien
- Abziehbar, ohne dass klebrige Rückstände zurückbleiben
- Beschriftungen mit Bleistiften, Kugelschreibern oder Stiften mit Lösungsmitteltinte bleiben selbst unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar
- Farbpapiere mit Gummiharzklebemittel sind gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel beständig
- Widersteht einer Maximaltemperatur von 157 °C (315 °F) für 30 Minuten oder 80 °C (176 °F) für 24 Stunden, kann bis zu -80 °C (-112 °F) verwendet werden
- Widersteht einem Dampfautoklavierzyklus bei 121 °C (250 °F) und Gammabestrahlung zwischen 13.0 und 45.0 kGy
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Orange | |
Roll | |
Single-side Printable | |
Ultra Reflective Letter Label | |
Für niedrigtemperaturige Anwendungen geeignet | |
36.4 m x 19 mm | |
36.5 m | |
19 mm | |
7.62 cm |
Naturkautschuk, Harz- | |
Matte | |
Papier | |
Ink Jet | |
Non-sterile | |
4/Packung | |
40 yd. (2,01 m) | |
0,75 in. | |
3 in. |