Learn More
Micronova™ BoxWringer™ Strangmoppauswringer
Ein kastenförmiger Strangmoppauswringer aus Edelstahl, der ergonomisch aus einem einzigen Stück Edelstahl gefertigt ist und sich leicht am Rand der Eimer der Serie B-7 bei einer Vielzahl von Eimersystemen anbringen lässt.
Marke: Micronova™ W-9B
Beschreibung
Der Micronova BoxWringer™ Strangmoppauswringer verfügt über ein einfaches Design, den Mopp feucht genug hält, um die Oberfläche effektiv zu sättigen, während überschüssige Flüssigkeit ausgewrungen wird.
- Leichter und ergonomischer Strangmoppauswringer in Kastenform
- Hergestellt aus einem einzigen Stück Edelstahl ohne bewegliche Teile
- Elektropolierter Edelstahl für Haltbarkeit und lange Lebensdauer
- Entwickelt für die Verwendung mit einer Reihe von Strangmopps
- Zur Verwendung mit den Eimern der Serie B-7 für verschiedene Eimersysteme
- Gute chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
Wringer | |
Autoklavierbar | |
26,7 x 24,1 x 10,78 cm (10,5 x 9,5 x 4,25 in.) | |
4,25 in. | |
10,5 in. | |
9,5 in. |
Edelstahl (304), elektropoliert | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken | |
10,78 cm | |
26,7 cm | |
24,1 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
045586-000 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | W-9B |
042784-000 | Konformitätsbescheinigung | 08/07/2024 | W-9B |
025056-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/12/2021 | W-9B |
026919-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/12/2021 | W-9B |