missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Wooden Shaft/Cotton Head Swab

Artikelnummer. 10100313
Encompass_Preferred
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Spitze:
10 bis 12 mm
4 to 5,5 mm
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10100313

Marke: Carl Roth™ EH11.1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes cotton tip. Carl Roth Rotilabo™ cotton buds are ideal for laboratory applications.

  • With cotton tip
  • Sterile (ETO-gas sterilized, individually wrapped) or unsterile
  • Ideal for hygiene, cleaning or laboratory applications

Spezifikation

Sterilität Nicht steril
Griffmaterial Wood
Spitzenmaterial Cotton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hygiene, Cleaning or Laboratory Applications
Durchmesser (metrisch) Spitze 4 to 5,5 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Anzahl pro Karton 100Pack
Menge 100Pack
Produkttyp Swab
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt