Learn More
Wooden Dissecting Board With Frame Edges
Artikelnummer. 13132141
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
550 x 400 x 17 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13132141
Marke: S Murray SAMCO Y335/02
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Dissecting Board
Material Wood
Abmessungen (L x B x H) 550 x 400 x 17 mm
Höhe (metrisch) 30 mm