Learn More
mb2 Wood Chair on Glides
Artikelnummer. 11937824
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für Tisch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11937824
Marke: mb2 undefined
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wood chair on glides - Middle lift - Fix mechanism
  • Chair in wood
  • Seat and back in 8 mm plywood
  • Backrest adjustable in depth by wheel.
  • Pneumatic cylinder middle
  • 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
  • Glides
Spezifikation
Produkttyp Stool with Back
Farbe Beech
Einstellbar (Höhe) Yes
Verstellbar Height
Autoklavierbar Not Autoclavable
Rückenausführung Standard
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Tisch
Höhe (metrisch) 700 mm
Menge Je 1
Sitzhöhe 460 to 640 mm
Gewicht (metrisch) 7.38 kg
Mit Armlehnen No
Mit Rückenlehne Yes
Mit Laufrollen No
Fußstütze No
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule No
Mit Neigung No
Material Wood
Sitztyp Stool with Back