Learn More
Uvex™ Damen-Laborkittel aus Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
91.4 cm
96.5 cm
101.6 cm
Größe:
36 Regulär
38 Regulär
40 Regulär
Beschreibung
- Aufgesetzte Taschen an den Seiten und eine linke Brusttasche zur praktischen Aufbewahrung
- Lange, leicht taillierte Passform
- Reverskragen
Spezifikation
Produkttyp | General Purpose Lab Coat |
Größe | 36 Regulär |
Geschlecht | Frauen |
Material | Polyester, Baumwolle |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
Stulpenform | Mit Bolzen befestigt |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Non-sterile |
Modell | Regular |