missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Reitenspiess™ Wollkopf Bürste
17.00 € - 351.00 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Borste | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Borste | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10322882
|
Reitenspiess™
80500334 |
50 mm |
23.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10131818
|
Reitenspiess™
80500334 |
50 mm |
109.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10784473
|
Reitenspiess™
80200334 |
20 mm |
17.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10698455
|
Reitenspiess™
80600334Y |
60 mm |
351.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Wollkopfbürste | |
520 mm |